Få mere at vide
Medicago Fosfatbufret saltvandstabletter, pH 7,4
Beskrivelse
Blandt biologiske buffere er PBS en af de mest almindeligt anvendte. Bufferen er isotonisk og ikke-toksisk for celler og har evnen til at opretholde deres osmolaritet. Bufferen er velegnet til vaskeprocedurer i cellekulturer og til immunoassays som f.eks ELISA og immunhistokemiske procedurer. Det bruges ofte til prøvefortynding i molekylærbiologi og som proteinfortynding i Western blotting. Desuden kan bufferen fungere som en ækvilibrator for gelfilterkolonner.
- Formuleret af reagenser af analytisk kvalitet
- Autoklaverbar
- Fås som praktiske tabletter, der er klar til brug på få minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Immunoassays, vævs- og cellekulturprocedurer, immunhistokemiske procedurer, mikrobiologiske procedurer og prøvefortynding |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Tablet |
| Mængde | 100 x 1000 ml tabletter |
| Grad | Analytisk karakter |