Få mere at vide
Medicago Fosfatbufret saltvandstabletter, pH 7,4
Artikelnummer. 10671413
Mængde:
100 x 1000 ml tabletter
100 x 500 ml tabletter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10671413
Brand: Medicago 098912100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specielt udviklet til immunologiske og mikrobiologiske laboratorier. Medicago Fosfatbuffrede saltvandstabletter, pH 7,4 leveres som forvejede tabletter med et slutvolumen på 500 eller 1000 ml pr. tablet.
Blandt biologiske buffere er PBS en af de mest almindeligt anvendte. Bufferen er isotonisk og ikke-toksisk for celler og har evnen til at opretholde deres osmolaritet. Bufferen er velegnet til vaskeprocedurer i cellekulturer og til immunoassays som f.eks ELISA og immunhistokemiske procedurer. Det bruges ofte til prøvefortynding i molekylærbiologi og som proteinfortynding i Western blotting. Desuden kan bufferen fungere som en ækvilibrator for gelfilterkolonner.
  • Formuleret af reagenser af analytisk kvalitet
  • Autoklaverbar
  • Fås som praktiske tabletter, der er klar til brug på få minutter
Tekniske data
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Immunoassays, vævs- og cellekulturprocedurer, immunhistokemiske procedurer, mikrobiologiske procedurer og prøvefortynding
pH 7.4
Fysisk form Tablet
Mængde 100 x 500 ml tabletter
Grad Analytisk karakter