Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 5X), med EDTA
Artikelnummer. p-7082247
Mængde:
1 l
2 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15433589
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60893.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hjælper med at opretholde en konstant pH
PBS med EDTA bruges også til at frigøre vedhæftede og sammenklumpede celler. PBS-EDTA bruges som en buffer i procedurer, der genererer dendritiske celler fra monocytter. PBS+EDTA for at få bedre cellesortering. PBS/EDTA kan også anvendes direkte uden tilsætning af trypsin til meget skånsom celledissociation. PBS kan bruges til at tage et referencespektrum ved måling af proteinadsorptionen i ellipsometri. PBS kan bruges som et fortyndingsmiddel i metoder til at tørre biomolekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 5 X
Fysisk form Væske
Mængde 1 l