Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), med Triton ∣r X-100
Artikelnummer. 15410317
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 15410317
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63521.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til at opretholde en konstant pH.
Fosfatbufret saltvand bruges i biologisk forskning. PBS-buffer er ideel til at opretholde en konstant pH-værdi, og da den er isotonisk for celler. PBS bruges ofte som vaske- og fortyndingsbuffer og bruges også til at tage et referencespektrum ved måling af proteinadsorption. Og også brugt i immunoassay-procedurer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 10 X
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphate-buffered saline (PBS, 10X), with Triton X-100
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]- .omega.-hydroxy-