Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), pH 7,6
Mængde:
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Koncentration | 10 X |
| pH | 7.6 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 4 l |