Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), pH 7,6
Artikelnummer. 15425019
Skift visning
Mængde:
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425019 4 l -
15405019 1 l 1 L
15415019 2 l 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425019 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62692.K7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1417.93 DKK
    1275.65 DKK / 4 L
    Spare 142.28 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hjælper med at opretholde en konstant pH
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 10 X
pH 7.6
Fysisk form Væske
Mængde 4 l