Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), pH 7,4, til Western blot
Artikelnummer. 15490147
Skift visning
Mængde:
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490147 4 l -
15480147 2 l 2 L
15470147 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490147 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60801.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til Western blot vask
Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), er en isotonisk, ikke-toksisk for de fleste celler og bruges i biologisk forskning. Det er forbundet med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og bruges til at frigøre vedhæftede og sammenklumpede celler. Det hjælper også med at opretholde en konstant pH.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Farve Farveløs
Koncentration 10 X
Til brug med (applikation) Til Western blot vask.
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 4 l