Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), pH 7,4
Beskrivelse
Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X) er en isotonisk, ikke-toksisk for de fleste celler og bruges i biologisk forskning. Det er forbundet med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og bruges til at frigøre vedhæftede og sammenklumpede celler. Det hjælper også med at opretholde en konstant pH.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Farve | Farveløs |
| Koncentration | 10 X |
| pH | 7.4 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |