Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), pH 7,4
Artikelnummer. 15414499
Skift visning
Mængde:
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15414499 1 l 1 L
15424499 2 l 2 L
15434499 4 l 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15414499 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62036.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.20 DKK
    464.65 DKK / 1 L
    Spare 106.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Ikke giftig for de fleste celler og bruges i biologisk forskning.
Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X) er en isotonisk, ikke-toksisk for de fleste celler og bruges i biologisk forskning. Det er forbundet med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og bruges til at frigøre vedhæftede og sammenklumpede celler. Det hjælper også med at opretholde en konstant pH.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Farve Farveløs
Koncentration 10 X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 l