Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), ingen kalium
Artikelnummer. p-7082232
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15423239
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60465.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hjælper med at opretholde en konstant pH
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 10 X
Fysisk form Væske
Mængde 1 l