Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (PBS, 10X), ingen kalium
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| Koncentration | 10 X |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 l |