Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (DPBS, 1X), Dulbeccos formel, uden calcium, uden magnesium
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Beskrivelse
Et antikoagulant og blodkonserveringsmiddel. Tillader opbevaring af fuldblod ved køleskabstemperaturer i cirka 10 uger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Emballage | Plastflaske |