Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (DPBS, 10X), Dulbeccos formel
Beskrivelse
Fosfatbufret saltvand (DPBS, 10X), Dulbeccos formel bruges som et buffersystem til at opretholde cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område. I kombination med glucose giver det cellemetabolismens vigtigste energikilder. Det er involveret i at skylle, vaske og fortynde pattedyrceller. Det spiller en vigtig rolle i transporten af vævsprøver og som fortyndingsmidler i forskellige reagenspræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Emballage | Plastflaske |