Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfatbufret saltvand (DPBS, 10X), Dulbeccos formel
Artikelnummer. 15440217
Mængde:
500 mL
1 L
2 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 15440217
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61917.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som et buffersystem til at holde cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område. I kombination med glucose giver det cellemetabolismens vigtigste energikilder. Det er involveret i at skylle, vaske og fortynde pattedyrceller.
Fosfatbufret saltvand (DPBS, 10X), Dulbeccos formel bruges som et buffersystem til at opretholde cellekulturmedier i det fysiologiske pH-område. I kombination med glucose giver det cellemetabolismens vigtigste energikilder. Det er involveret i at skylle, vaske og fortynde pattedyrceller. Det spiller en vigtig rolle i transporten af vævsprøver og som fortyndingsmidler i forskellige reagenspræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage Plastflaske