Få mere at vide
Corning™ Fosfatbufret saltvand, 1X
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15313581
Skift visning
Mængde:
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15313581 6 x 500 ml Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 15313581 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 21040CV
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anvendes alene eller i kombination med andre midler til vask af væv og celler.
  • Giv cellerne vand og uorganiske ioner
  • Vedligeholder fysiologisk pH og osmotisk tryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfatbufret saltvand (PBS)
Koncentration 1 X
pH 7.4
Mængde 6 x 500 ml
Løsningstype Phosphatbufferet saltvand