Få mere at vide
Fosfatbufferopløsning, pH 6,8 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12950704 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12950704 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12950704 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. SOL 061 1L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphate buffer solution
CAS 7732-18-5
pH 6.8
Mængde 1000 mL
Emballage Flaske
Grad Eu. Ph. Referencematerialer