Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fosfat, 0,5 M bufferopløsning, pH 9,0
Artikelnummer. 15424749
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424749 250 ml 250ml
15434749 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424749 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J62345.AK
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7558-80-7
Koncentration 0,5 M bufferopløsning.
Fysisk form Væske
Mængde 250 ml
Emballage Plastflaske
Molekylvægt (g/mol) 119.976