Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fosfat, 0,5 M bufferopløsning, pH 8,5
Artikelnummer. 15483739
Skift visning
Mængde:
250 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483739 500 ml 500ml
15473739 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483739 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J61086.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7558-80-7
Koncentration 0,5 M buffer sol.
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Emballage Plastikflaske
Molekylvægt (g/mol) 119.976