Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,4
Beskrivelse
Fosfatpufret saltvand (forkortet PBS) er en bufferopløsning, der almindeligvis anvendes i biologisk forskning. Et reagens med høj bufferkapacitet, der anvendes i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0,5 M bufferopløsning. |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Emballage | Plastflaske |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.