Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,4
Artikelnummer. 15413499
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
Artikelnummer. 15413499
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60785.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Buffer solution commonly used in biological research. A high buffering capacity reagent used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. | CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Fosfatpufret saltvand (forkortet PBS) er en bufferopløsning, der almindeligvis anvendes i biologisk forskning. Et reagens med høj bufferkapacitet, der anvendes i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosphate
Koncentration 0.5M buffer soln.
Fysisk form Liquid
Mængde 500 mL
Emballage Plastic Bottle
Opløselighedsinformation Fully miscible in water