Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,5 M bufferopløsning, pH 7,4
Artikelnummer. 15403499
Skift visning
Mængde:
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15403499 250 mL 250ml
15413499 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15403499 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60785.AK
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Bufferopløsning, der ofte bruges i biologisk forskning. Et reagens med høj bufferkapacitet, der bruges i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. | CAS: 7558-80-7119,976 g/mol
Fosfatbuffer (forkortet PB) er en bufferløsning, der ofte anvendes i biologisk forskning. Et reagens med høj bufferkapacitet, der bruges i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976
Tekniske data
Koncentration 0,5 M buffer sol.
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Emballage Plastikflaske