Få mere at vide
Thermo Scientific™ Fosfat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,6
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfat |
| CAS | 7558-80-7 |
| Koncentration | 0,2 M bufferopløsning. |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 500 ml |
| Emballage | Plastikflaske |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.976 |