missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,4

Artikelnummer. p-7076542
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
1 L
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15483159

Brand: Thermo Scientific Chemicals J60380.AP

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies. | CAS: 7558-80-7119.976 g/mol

Denne buffer er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i forbindelse med natriumphosphat, dibasisk til fremstilling af biologiske buffere. Anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer. Det bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fosfat
Koncentration 0,2 M bufferopløsning.
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage Plastflaske
Opløselighedsinformation Fuldt blandbar i vand

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.