Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,4
Artikelnummer. 15483159
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15483159 500 mL
15493159 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483159 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60380.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.60 DKK
    526.65 DKK / 500ml
    Spare 115.95 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Bredt anvendt inden for molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i kombination med natriumfosfat, dibasisk i fremstillingen af biologiske buffere. Bruges i mange anvendelser, herunder oprensning af antistoffer. | CAS: 7558-80-7119,976 g/mol
Denne buffer er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i forbindelse med natriumphosphat, dibasisk til fremstilling af biologiske buffere. Anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer. Det bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fosfat
Koncentration 0,2M buffer sol.
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage Plastikflaske
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandbar i vand