Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,2
Artikelnummer. 15495189
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15495189 1 L
15485189 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495189 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J62899.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7558-80-7119,976 g/mol
Monobasisk natriumphosphat er et reagens med meget høj bufferkapacitet, der er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i forbindelse med natriumphosphat, dibasic til fremstilling af biologiske buffere. Anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer. Det bruges også i HPLC. Fosfater bruges ofte i fødevarer og til vandbehandling. Det tilsættes i dyrefoder, tandpasta og inddampet mælk. Det bruges som fortykningsmiddel og emulgator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976
Tekniske data
Koncentration 0,2M buffer sol.
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Plastikflaske