missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,0

Artikelnummer. p-7076548
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15483399

Brand: Thermo Scientific Chemicals J60669.AP

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 7558-80-7119.976 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976

Tekniske data

Koncentration 0,2 M bufferopløsning.
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage Plastflaske

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.