Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,2 M bufferopløsning, pH 7,0
Artikelnummer. 15493399
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493399 1 L 1 L
15483399 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493399 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60669.K2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 7558-80-7119,976 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976
Tekniske data
Koncentration 0,2M buffer sol.
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Plastikflaske