Få mere at vide
Fosfat, 0,2 M bufferopløsning, pH 6,8, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453109
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453109 1 L 1 L
15443109 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60325.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.67 DKK
    785.65 DKK / 1 L
    Spare 143.02 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i forbindelse med natriumphosphat, dibasisk til fremstilling af biologiske buffere. Anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer.
Denne buffer er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i forbindelse med natriumphosphat, dibasisk til fremstilling af biologiske buffere. Anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976
Tekniske data
Koncentration 0,2M buffer sol.
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Plastikflaske