Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Fosfat, 0,2 M bufferopløsning, pH 4,4
Artikelnummer. p-7076544
Mængde:
500 mL
1 L
Artikelnummer. 15453239
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60467.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Widely used in molecular biology, biochemistry and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, dibasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies. | CAS: 7558-80-7119.976 g/mol
Denne buffer er meget udbredt i molekylærbiologi, biokemi og kromatografi. Nyttig i forbindelse med natriumphosphat, dibasisk til fremstilling af biologiske buffere. Anvendes i mange applikationer, herunder rensning af antistoffer. Det bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7558-80-7
Molekylvægt (g/mol) 119.976
Tekniske data
Koncentration 0,2 M bufferopløsning.
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage Plastflaske