Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Phosphatase-hæmmer-cocktail II
Artikelnummer. 15443689
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443689 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 15443689 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61022.AA
 Begrænset vare
På lager
Fosfatasehæmmercocktailen forbedrer udbyttet af intakte proteiner ved at tilføje inhibitorer til enzymer, der modificerer proteiner til stede i celleekstrakter. Dette produkt er blevet optimeret og testet for tyrosinproteinfosfataser, sure og alkaliske fosfataser. Det er blevet testet på celleekstrakter fra dyrevæv, herunder bovin lever og human placenta, og cytosolisk ekstrakt af kaninmuskler. Det er et udvalgt produkt til forskning i Kinase Phosphatase Biology. En hæmmer af L-isozymer af alkalisk phosphatase og ser/thr protein phosphataser. Det bruges sammen med vævs- og celleekstrakter, herunder ekstrakter indeholdende rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100X
Farve Farveløs
Oversigt Hæmmer et bredt spektrum af serin/theorin og tyrosinfosfataser
Produkttype Phosphatase hæmmer cocktail
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Form Væske
Mængde 5 mL
Sammensætning 100 mM natriumfluorid, 50 mM natriumorthovanadat, 50 mM natriumpyrophosphat og 100 mM b-glycerofosfat