Få mere at vide
Invitrogen™ Phospha-Light™ SEAP Reporter Gene Assay System
Artikelnummer. 12664275
Skift visning
Mængde:
10.000 analyser
1200 analyser
400 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12664275 10.000 analyser Hver
12654275 400 analyser Hver
12674275 1200 analyser Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12664275 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. T1016
Indeholder
Substrat, nødvendige buffere, forstærker og kontrol placental alkalisk fosfatase
Kemiluminescerende reportergen-assay til følsom påvisning af udskilt human placental alkalisk phosphatase anvendt som reporterprotein.
  • Påvisning af udskilt reporter tillader analyse uden at ødelægge værdifulde celler
  • Bredt dynamisk område af alkalisk fosfatase-analyse lader brugeren måle enzymniveau nøjagtigt fra femtogram til nanogramområde
  • Assayfølsomheden er 100- til 1.000 gange bedre end med enten de isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller de kolorimetriske/fluorescerende assays for b-galactosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assays
  • Meget følsomt assay med et bredt dynamisk område tillader detektion af høje og lave niveauer af reporter uden behov for at udføre adskillige prøvefortyndinger
  • Ikke-radioaktivt reportergen assaykit eliminerer bekymringer over brugen af radioisotoper
  • Assayet kan afsluttes på cirka en time, hvilket giver en hurtig analyseafvikling
Overvåg udtryk over tid
Phospha-Light assaysystem tillader følsom påvisning af udskilt alkalisk phosphatase (SEAP) reporterprotein i cellekulturmedier. SEAP-genproduktet er en afkortet form for human placenta alkalisk fosfatase. Et udskilt reporterprotein eliminerer behovet for at fremstille celleekstrakter. En population af celler kan overvåges over tid og forbliver intakt til yderligere eksperimenter.
Proprietære reagenser til ultrafølsom detektion
Phospha-Light analysesystemet er en af de nemmeste og hurtigste metoder til at optimere transfektionseffektiviteten. En kombination af proprietære reagenser er nøglen til den meget følsomme detektion, der kan opnås med Phospha-Light assay. Systemet består af CSPD™ højtydende alkalisk fosfatase-substrat, Emerald™ luminescensforstærker og et unikt buffersystem designet til specifikt at hæmme ikke-placental endogen alkalisk fosfataseaktivitet. Den vedvarende glød af det kemiluminescerende signal tillader brugen af luminometre uden behov for injektorer til måling.
Ansøgninger
Phospha-Light reportergen-assay-system er blevet brugt i vid udstrækning til reporter-gen-assays til at måle genekspression i etablerede cellelinjer og i transficerede primære celler, herunder som en gen-knockdown/RNA-interferensudlæsning. Phospha-Light reportergen-assay er blevet brugt til en lang række virale funktionelle assays, herunder virale genekspressionsassays, viral replikation, viral fusogenicitet, virusneutralisering og viral-medieret celle-celle-fusion og viral infektivitet. Brug af SEAP-reporterproteinet er meget muliggørende for in vivo-reportergen-assays ved at analysere serumprøver fra transgene, transficerede eller virale vektor-inficerede dyr. Phospha-Light reportergen-assay-system er blevet brugt til at måle SEAP-niveauer i sera fra transgene eller transficerede hele dyr, herunder muse-, rotte-, silkeabe-, abe- og grisesera, og i hønseæg allantoisvæske. Muse-SEAP-proteinet (mSEAP) er for nylig blevet udviklet til forbedret SEAP-proteinstabilitet i transgene mus, og Phospha-Light systemet er blevet brugt til følsom detektion af mSEAP.
Specifikationer
  • Kompatible celler: Pattedyrceller
  • Detektionsmetode: Kemiluminescerende
  • Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
  • Form: Flydende
  • Format: 96-brønds plade
  • Høj kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med høj kapacitet
  • Aflæsning: Slutpunkt
  • Prøvetype (specifik): Cellekulturer
  • Underlag: CSPD™
  • Substrategenskaber: Kemisk substrat
  • Substrattype: AP (Alkalisk fosfatase) Substrat
  • Målenzym: Alkalisk fosfatase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udskilt human placental alkalisk fosfatase-reporter-genanalysesystem
Detektionsmetode Kemiluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Assay Reporter Assay
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder substratet, nødvendige buffere, forstærker og kontrolplacental alkalisk fosfatase.
Opbevar produktet ved 4 °C.
Kompatible celler Pattedyrsceller
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Udlæsning Slutpunkt
Prøvetype Cellekulturer
Substrater CSPD™
Substrattype AP (Alkalisk fosfatase) Substrat
Substrategenskaber Kemisk substrat
Target enzym Alkalisk fosfatase
Produktlinje NovaBright , Phospha-Light
Til brug med (applikation) Enzym assay
Mængde 10.000 analyser
Form Væske