Få mere at vide
Invitrogen™ Phospha-Light™ SEAP Reporter Gene Assay System
Beskrivelse
Indeholder
Substrat, nødvendige buffere, forstærker og kontrol placental alkalisk fosfatase
Chemiluminescent reporter-genanalyse til følsom detektion af sekreteret humant placentaalkalisk fosfatase brugt som reporterprotein.
Phospha-Light™ Assay-systemet er en chemiluminescerende reportergen-assay til følsom detektion af udskilt humant placentaalkalisk fosfatase, der bruges som reporterprotein.
- Detektion af en hemmelig reporter muliggør analyse uden at ødelægge værdifulde celler.
- Det brede dynamiske område af alkalisk fosfatase-assay gør det muligt for brugeren at måle enzymniveauet nøjagtigt fra femtogram til nanogram.
- Assay-følsomheden er 100 til 1.000 gange bedre end med enten isotopiske/ikke-isotopiske assays for chloramphenicol acetyl transferase (CAT) eller kolorimetriske/fluorescerende assays for b-galaktosidase, hvilket giver større følsomhed end konkurrerende assays.
- Højfølsom analyse med et bredt dynamisk område muliggør detektion af høje og lave niveauer af reporter uden behov for adskillige prøvefortyndinger.
- Ikke-radioaktivt reporter genassay-kit fjerner bekymringer om brugen af radioisotoper.
- Assay kan gennemføres på cirka en time, hvilket giver hurtig scanningsrespons.
Overvåg udtryk over tid
Phospha-Light™ Analysesystemet muliggør følsom detektion af sekreteret alkalisk fosfatase (SEAP) rapportererprotein i cellekulturmedier. SEAP-genproduktet er en afkortet form af human placental alkalisk fosfatase. Et udskilt reporterprotein eliminerer behovet for at fremstille celleekstrakter. En cellepopulation kan overvåges over tid og forbliver intakt til videre eksperimenter.
Proprietære reagenser til ultrafølsom detektion
Phospha-Light™ Analysesystemet er en af de nemmeste og hurtigste metoder til at optimere transfektionseffektiviteten. En kombination af proprietære reagenser er nøglen til den meget følsomme detektion, der kan opnås med prøven Phospha-Light™ . Systemet består af CSPD™ et højtydende alkalisk fosfatasesubstrat, Emerald™ luminescensforstærker og et unikt buffersystem, der specifikt er designet til at hæmme ikke-placentale endogen alkalisk fosfataseaktivitet. Den vedvarende glød fra det kemiluminescerende signal muliggør brug af luminometre uden behov for injektorer til måling.
Applikationer
Phospha-Light™ Reporter Gene Assay System er blevet brugt bredt til reporter-genassays til måling af genekspression i etablerede cellelinjer og i transfekterede primærceller, herunder som gen-knockdown/RNA-interferensaflæsning. Phospha-Light Reporter Gene Assay er blevet brugt til en bred vifte af virale funktionelle assays, herunder virale genekspressionsassays, viral replikation, viral fusonicitet, virusneutralisering og viral-medieret celle-celle-fusion samt viral infektivitet. Brugen af SEAP reporterproteinet er meget muliggørende for in vivo reporter-genassays ved at analysere serumprøver fra transgene, transfekterede eller virusvektorinficerede dyr. Phospha-Light Reporter Gene assay System er blevet brugt til at måle SEAP-niveauer i sera fra transgene eller transfekterede hele dyr, herunder mus, rotte, marmoset, abe- og grise-sera samt i hønseæg-allantoisk væske. Musens SEAP-protein (mSEAP) er for nylig blevet udviklet for forbedret stabilitet i SEAP-proteiner hos transgene mus, og Phospha-Light™ systemet er blevet brugt til følsom detektion af mSEAP. For disse og yderligere referencer, se venligst vores bibliografi i afsnittet Litteratur/Ressourcer.
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udskilt human placental alkalisk fosfatase-reporter-genanalysesystem |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Assay | Reporter Assay |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt indeholder substratet, nødvendige buffere, forstærker og kontrolplacental alkalisk fosfatase. Opbevar produktet ved 4 °C. |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Etiket eller farvestof | Ukonjugeret |
| Udlæsning | Slutpunkt |
| Prøvetype | Cellekulturer |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Phospha-Light SEAP Reporter Gene Assay System
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P330-Skyl munden.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine