Få mere at vide
Phosmet, TRC
Artikelnummer. 30136888
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136888 5 g
30136031 1 g
18071730 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3537005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 732-11-6
Molekylær formel C11 H12 N O4 P S2
Molekylvægt (g/mol) 317.32
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl ester (6CI), Phosphorodithioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with N-(mercaptomethyl)phthalimide (8CI), Decemthion, Decemthion EK 20, Decemthion P-6, Decemtion, Fosmet, Ftalophos, GWN 1976, Imidan, Imidan 70WP, Imidathion, N-(Mercaptomethyl)phthalimide S-(O,O-dimethyl phosphorodithioate), O,O-Dimethyl S-(phthalimidomethyl) dithiophosphate, O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate, O,O-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate, Orbisect, Ordatox, PMP, PMP (pesticide), Phosmet, Phthalophos, Porect, Prolate, R 1504, S-Phthalimidomethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate, Safidon, Simidan, Starbar GX 118, Stauffer R 1504, Phosphorodithioic acid, S-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl] O,O-dimethyl ester
IUPAC navn 2-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl) isoindol-1,3-dion
SMIL COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosmet
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
Formel vægt 316.9945