missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phosmet-d6 (dimethyl-d6), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosmet D6 (dimethoxy D3) |
| CAS | 2083623-41-8 |
| Molekylær formel | C11 2H6 H6 N O4 P S2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Phosmet D6 (dimethyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6 H,7H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])[2 H])SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 2-[bis(trideuteriomethoxy)phosphinothioylsulfanylmethyl]isoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 323.36 |
| Formel vægt | 323.0322 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?