Få mere at vide
Fosmet 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316026
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30316026 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30316026 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16120000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosmet
CAS 732-11-6
Analyt- eller komponentnavne Phosmet
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N O4 P S2
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H12NO4PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h3-6H,7H2,1-2H3
SMIL COP(=S)(OC)SCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC navn 2-(dimethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl) isoindol-1,3-dion
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 317.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 316,9945 g/mol