Få mere at vide
Fosgen iminiumchlorid, 98 %
Artikelnummer. 10488140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10488140 5 g Glasflaske 5g
10636382 25 g Glasflaske 25g
10114430 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10488140 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172210050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
CAS: 33842-02-3 | C3H6Cl3N | 162,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33842-02-3
Molekylær formel C3H6Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 162.44
MDL nummer MFCD00011870
InChI nøgle NRNFKRFWZQQDMD-UHFFFAOYSA-M
Synonym dichloromethylene dimethylammonium chloride, phosgeniminium chloride, n-dichloromethylene-n-methylmethanaminium chloride, methanaminium, n-dichloromethylene-n-methyl-, chloride, dichloromethylene-dimethyliminium chloride, dichloromethylenedimethylammonium chloride, dichloromethylidene dimethylazanium chloride, phosgeneiminium chloride, phosgene-iminium chloride
PubChem CID 2723945
SMIL [Cl-].CN(C)[C+](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosgene iminium chloride
Navn note 98%
Smeltepunkt 181°C to 185°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C=N(CH3)2Cl
Mængde 5 g
Fieser 04,135; 05,195; 06,170; 08,156
Merck Index 15, 10174
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis
IUPAC navn dichlor(dimethylamino)methyliumchlorid
Formel vægt 162.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosgene iminium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.