missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phosfolan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phosfolan |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14NO3PS2/c1-3-10-12(9,11-4-2)8-7-13-5-6-14-7/h3-6H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 255.0153 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?