missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phosfolan, TRC

Artikelnummer. 30425574
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425574 250 mg
30424630 50 mg
30428099 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP365003250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 947-02-4
Molekylær formel C7 H14 N O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 255.29
Synonym Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-diethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, diethyl ester (9CI), (Diethoxyphosphinyl)dithioimidocarbonic acid cyclic ethylene ester, 2-[Diethoxyphosphinylimino]-1,3-dithiolane, AC 47031, American Cyanamide 47031, CL 47031, Cyolane, Diethyl 1,3-dithiolan-2-ylidenephosphoramidate, EI 47031, ENT 25,830, Phosfolan, Phospholan
IUPAC navn N-diethoxyphosphoryl-1,3-dithiolan-2-imine
SMIL CCOP(=O)(OCC)N=C1SCCS1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phosfolan
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H14NO3PS2/c1-3-10-12(9,11-4-2)8-7-13-5-6-14-7/h3-6H2,1-2H3
Formel vægt 255.0153
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.