Få mere at vide
Phosfolan-methyl 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325471
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325471 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325471 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16115000ME100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phospholan-methyl
CAS 5120-23-0
Analyt- eller komponentnavne Phospholan-methyl
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C5 H10 N O3 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Imidocarbonic acid, phosphonodithio-, cyclic ethylene P,P-dimethyl ester (7CI,8CI), Phosphoramidic acid, 1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester (9CI), 1,2-Ethanedithiol, cyclic ester with phosphonodithioimidocarbonic acid P,P-dimethyl ester, Phosfolan-methyl, Phosphoramidic acid, N-1,3-dithiolan-2-ylidene-, dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H10NO3PS2/c1-8-10(7,9-2)6-5-11-3-4-12-5/h3-4H2,1-2H3
SMIL COP(=O)(OC)N=C1SCCS1
IUPAC navn N-dimethoxyphosphoryl-1,3-dithiolan-2-imine
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 227.24
Mængde 1 ml
Formel vægt 226.984 g/mol