Få mere at vide
Fosalone, TRC
Artikelnummer. 30133536
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133536 10 g
30040375 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133536 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35360010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2310-17-0
Molekylær formel C12 H15 Cl N O4 P S2
Molekylvægt (g/mol) 367.81
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl ester, S-ester with 6-chloro-3-(mercaptomethyl)-2-benzoxazolinone (7CI,8CI), 3-(O,O-Diethyldithiophosphorylmethyl)-6-chlorobenzoxazolinone, 6-Chloro-3-(O,O-diethyldithiophosphorylmethyl)benzoxazolone, Agria 1060, Benzophosphate, Chipman 11974, Fosalon, Fozolone, KB insectes, NIA 9241, O,O-Diethyl S-[6-chloro-3-(mercaptomethyl)-2-benzoxazolinone]phosphorodithioate, Phosalon, Phosalone, Phosphorodithioic acid O,O-diethyl S-[(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-yl)methyl] ester, RP 11974, Rubitox, S-(6-Chloro-2-oxobenzoxazolin-3-yl)methyl diethyl phosphorothiolothionate, S-[6-Chloro-3-(mercaptomethyl)-2-benzoxazolinone] O,O-diethyl phosphorodithioate, Zolone, Zolone 35EC, Zolone Flo, Zolone PM, Phosphorodithioic acid, S-[(6-chloro-2-oxo-3(2H)-benzoxazolyl)methyl] O,O-diethyl ester
IUPAC navn 6-chloro-3-(diethoxyphosphinothioylsulfanylmethyl)-1,3-benzoxazol-2-one
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)ccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosalone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H15ClNO4PS2/c1-3-16-19(20,17-4-2)21-8-14-10-6-5-9(13)7-11(10)18-12(14)15/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
Formel vægt 366.9869