Få mere at vide
Phosacetim, TRC
Artikelnummer. 30418269
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
30418269 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30418269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3536052.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phosacetim
CAS 4104-14-7
Molekylær formel C14H13Cl2N2O2PS
Mængde 2.5 g
Synonym N-(1-Iminoethyl)-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(4-chlorophenyl) Ester, (1-Iminoethyl)-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(4-chlorophenyl) Ester, Acetimidoyl-phosphoramidothioic Acid O,O-Bis(p-chlorophenyl) Ester, BAY 38819, Bayer 38819, DRC 714, Gophacide, O,O-Bis(p-chlorophenyl) Acetimidoylamidothiophosphate, O,O-Bis(p-chlorophenyl) Acetimidoylphosphoramidothioate
InChI formel InChI=1S/C14H13Cl2N2O2PS/c1-10(17)18-21(22,19-13-6-2-11(15)3-7-13)20-14-8-4-12(16)5-9-14/h2-9H,1H3,(H2,17,18,22)
SMIL CC(=N)NP(=S)(Oc1ccc(Cl)cc1)Oc2ccc(Cl)cc2
IUPAC navn N-bis(4-chlorophenoxy)phosphinothioylethanimidamide
Molekylvægt (g/mol) 375.21
Formel vægt 373.9812