Få mere at vide
R&D Systems™ Phorbol 12-myristate 13-acetate
Artikelnummer. 18752704
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18752704 1 mg
18772554 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752704 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1201/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1109.64 DKK
    997.50 DKK / 1mg
    Spare 112.14 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein kinase C activator
Phorbol 12-myristate 13-acetate is an extensively used phorbol ester high affinity activator of protein kinase C (Ki = 2.6 nM as measured by displacement of [3H]phorbol 12,13-dibutyrate binding in rat cortex synaptosomal membranes). It binds to the C1a and C1b domains of PKC inducing membrane translocation of PKC. Phorbol 12-myristate 13-acetate activates the PKC isoforms PKCα, -β, -γ, -δ, -ε, -η, and -θ but not PKCζ or -ι/λ. Phorbol 12-myristate 13-acetate is a tumor promoter. Phorbol 12-myristate 13-acetate can also induce differentiation of THP-1 monocytes to a macrophage phenotype in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16561-29-8
Molekylær formel C36H56O8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorbol 12-myristate 13-acetate
Mængde 1 mg
Produktlinje Tocris
Formel vægt 616.83
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 616.84