missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phoratsulfon, TRC

Artikelnummer. 30414983
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414983 1 g
30409150 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30414983 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3534951G
 Begrænset vare

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2588-04-7
Molekylær formel C7 H17 O4 P S3
Molekylvægt (g/mol) 292.38
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl (ethylsulfonyl)methyl ester (6CI), Methanethiol, (ethylsulfonyl)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorodithioate (8CI), O,O-Diethyl S-ethylsulfonylmethyl phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylsulfonylmethyl thionophosphate, Phorate sulfone, Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylsulfonyl)methyl] ester, Phorate Sulfone
IUPAC navn diethoxy-(ethylsulfonylmethylsulfanyl)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCS(=O)(=O)CC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phorate-sulfone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H17O4PS3/c1-4-10-12(13,11-5-2)14-7-15(8,9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formel vægt 292.0027
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.