Få mere at vide
Phorate Oxon, TRC
Artikelnummer. 30134828
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134828 100 mg
18080430 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP353510100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2600-69-3
Molekylær formel C7 H17 O3 P S2
Molekylvægt (g/mol) 244.31
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester, Methanethiol, (ethylthio)-, S-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), O,O-Diethyl S-(ethylthiomethyl) phosphorothioate, Phorate oxon, Phorate oxygen analog, Phorate thiolate analog, Phoratoxon, Thimet oxon, Thimet oxygen analog, Phorate-oxon
IUPAC navn 1-[ethoxy(ethylsulfanylmethylsulfanyl)fosforyl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)SCSCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorate Oxon
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H17O3PS2/c1-4-9-11(8,10-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
Formel vægt 244.0357