Få mere at vide
Phoratoxon Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 18091920
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091920 10 mg
18071640 100 mg
18080040 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35352010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2588-05-8
Molekylær formel C7 H17 O4 P S2
Molekylvægt (g/mol) 260.31
Synonym Phorate oxon sulfoxide, O,O-Diethyl S-(ethylsulfinyl)methyl phosphorothioate
IUPAC navn 1-[ethoxy(ethylsulfinylmethylsulfanyl)fosforyl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorate Oxon Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H17O4PS2/c1-4-10-12(8,11-5-2)13-7-14(9)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formel vægt 260.0306
Procent renhed >95%