Få mere at vide
Phoratoxon Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30041011
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30041011 10 mg -
18002440 2.5 mg 2.5mg
18071230 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP35351510MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2588-06-9
Molekylær formel C7 H17 O5 P S2
Molekylvægt (g/mol) 276.31
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylsulfonyl)methyl] ester, O,O-Diethyl S-(ethylsulfonyl)methyl phosphorothioate, PO-Phorate sulfone, Phorate oxon sulfone, Phoratoxon sulfone, Phorate-oxon-sulfone
IUPAC navn 1-[ethoxy(ethylsulfonylmethylsulfanyl)fosforyl]oxyethan
SMIL CCOP(=O)(OCC)SCS(=O)(=O)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorate Oxon Sulfone
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C7H17O5PS2/c1-4-11-13(8,12-5-2)14-7-15(9,10)6-3/h4-7H2,1-3H3
Formel vægt 276.0255