Få mere at vide
Phorate-d10 (O,O-diethyl-d10), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PhorateD10 |
| CAS | 1219805-45-4 |
| Molekylær formel | C7 2H10 H7 O2 P S3 |
| Mængde | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=S)(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])SCSCC |
| IUPAC navn | ethylsulfanylmethylsulfanyl-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.44 |
| Formel vægt | 270.0756 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 95% Chemical Purity |