Få mere at vide
Phorate, 85%, TRC
Artikelnummer. 30041156
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30041156 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041156 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP353500100MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorate
CAS 298-02-2
Molekylær formel C7 H17 O2 P S3
Mængde 100 mg
Synonym Phosphorodithioic acid, O,O-diethyl S-[(ethylthio)methyl] ester, American Cyanamid 3911, ENT 24,042, Experimental Insecticide 3911, Granutox, L 11/6, O,O-Diethyl S-[(ethylthio)methyl] phosphorodithioate, O,O-Diethyl S-ethylmercaptomethyl dithiophosphate, O,O-Diethyl S-ethylthiomethyl dithiophosphate, Phorate, Phorate 10G, Thimet, Thimet 10G, Thimet G, Timet, VUAgT 182, suScon FuMing
InChI formel InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCSCC
IUPAC navn diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvægt (g/mol) 260.38
Formel vægt 260.0128