Få mere at vide
Phorate 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phorate |
| CAS | 298-02-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phorate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H17 O2 P S3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOP(=S)(OCC)SCSCC |
| IUPAC navn | diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane |
| Vis mere |