Få mere at vide
Phorate 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320942
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320942 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30320942 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010337ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phorate
CAS 298-02-2
Analyt- eller komponentnavne Phorate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H17 O2 P S3
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
SMIL CCOP(=S)(OCC)SCSCC
IUPAC navn diethoxy-(ethylsulfanylmethylsulfanyl)-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 260.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 260.0128 g/mol