missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phomopsin A, TRC

Artikelnummer. 30426859
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426859 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3800051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Phomopsin A
CAS 64925-80-0
Molekylær formel C36H45ClN6O12
Mængde 1 mg
Synonym 2-Oxa-5,8-diazabicyclo[10.3.1]hexadecane','cyclic peptide deriv., 3-Chloro-erythro-beta,5-dihydroxy-N-methyl-L-tyrosyl-3,4-didehydro-L-valyl-3-hydroxy-L-isoleucyl-3,4-didehydro-L-prolyl-(E)-2,3-didehydroisoleucyl-(E)-2,3-didehydroaspartic acid cyclic (15-3)-ether, NSC 381839
InChI formel InChI=1S/C36H45ClN6O12/c1-8-17(5)25(32(50)39-21(35(53)54)14-23(44)45)41-30(48)18-10-11-43(15-18)34(52)29-36(6,9-2)55-22-13-19(12-20(37)28(22)47)27(46)26(38-7)33(51)40-24(16(3)4)31(49)42-29/h10-14,18,24,26-27,29,38,46-47H,3,8-9,15H2,1-2,4-7H3,(H,39,50)(H,40,51)(H,41,48)(H,42,49)(H,44,45)(H,53,54)/b21-14+,25-17+/t18-,24+,26+,27+,29+,36-/m1/s1
SMIL CC\C(=C(\NC(=O)[C@H]1CN(C=C1)C(=O)[C@@H]2NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC)[C@@H](O)c3cc(Cl)c(O)c(O[C@]2(C)CC)c3)C(=C)C)/C(=O)N\C(=C\C(=O)O)\C(=O)O)\C
IUPAC navn (E)-2-[[(E)-2-[[(3R)-1-[(2S,3S,6S,9R,10R)-14-chloro-10-ethyl-2,13-dihydroxy-10-methyl-3-(methylamino)-4,7-dioxo-6-prop-1-en-2-yl-11-oxa-5,8-diazabicyclo[10.3.1]hexadeca-1(15),12(16),13-triene-9-carbonyl]-2,3-dihydropyrrole-3-carbonyl]amino]-3-methylpent-2-enoyl]amino]but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 789.23
Formel vægt 788.2784
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.